Learn More
Doxorubicin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Catalog No. 10133293
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Doxorubicin-Hydrochlorid
Doxorubicin HCL ist ein Chemotherapeutikum. Antitumorales, immunsuppressives Antibiotikum. Blockiert die RNA-Polymerase und die reverse Transkriptase. Hemmt auch die Nukleinsäure-Synthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25316-40-9
Summenformel C27H30ClNO11
Molekulargewicht (g/mol) 579.98
MDL-Nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI-Schlüssel MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC-Name hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracene-5,12-dione chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxorubicin Hydrochloride
Hinweise zur Zersetzung 216°C
Schmelzpunkt 216°C
Farbe Orange
Prozentgehaltsbereich (by HPLC): ≥95%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10 mg
Merck Index 15, 3487
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 580
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.