Learn More
Buerkle™ Abtropf-Sicherheitsständer, 117 cm, Innen-Ø 35 mm .
Mit stabilen Rohrschellen wird der Abtropf-Sicherheitsständer, 117 cm, Innen-Ø 35 mm fest an die Wand montiert. Die Rohrschellen können einfach geöffnet werden, um den Sicherheitsständer abzunehmen.Der Behälter zum Auffangen der Flüssigkeit kann abgeschraubt werden.
Marke: Buerkle™ 5618-1000
Beschreibung
Mit dem Abtropf-Sicherheitsständer wird Restflüssigkeit aus Pumpenrohren oder Probenehmern sicher aufgefangen. Der Sicherheitsständer ist beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren. Der Auffangbehälter kann auch mit einem Neutralisationsmedium gefüllt werden, welches die Restflüssigkeit verdünnt und neutralisiert.
Mit stabilen Rohrschellen wird das Ständerrohr fest an die Wand montiert. Die Rohrschellen können einfach geöffnet werden, um den Sicherheitsständer abzunehmen.
Der Behälter zum Auffangen der Flüssigkeit kann abgeschraubt werden und ist somit bequem auszutauschen oder zu entleeren.
Spezifikation
Grau | |
Pumpen und Probenehmer | |
Polypropylen | |
35 mm (ID) | |
Abtropf- Sicherheitsständer |
35 mm | |
Rohrschellen | |
117 mm | |
Je 1 |