Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
200 °C
Ambient +5° to 100°C
Anzahl Blöcke:
2
3
Reglertyp:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Beschreibung
- Die Einheiten decken den Temperaturbereich von 5 °C bis 100 °C oder 200 °C (je nach Modell) ab, wobei bearbeitete Aluminiumlegierungsblöcke als Wärmeträgermedium verwendet werden.
- Unabhängige Anzeigeleuchten zeigen die Netzspannung, die Heizleistung und den Übertemperaturschutz an. Ein EIN/AUS-Schalter ist auf der Rückseite zusammen mit dem Netzstecker und einem doppelten Sicherungshalter montiert.
- Die Temperatureinstellung ist eine einfache Tastenanzeige. Die Temperaturen können in °C oder °F angezeigt werden
- Der integrierte Countdown-Timer kann in Intervallen von einer Minute auf 99 h und 59 min eingestellt werden.
- Hergestellt aus lackierter Aluminiumlegierung und Polyphenylensulfid (PPS)-Kunststoff, der robust und dennoch leicht ist und Temperaturen bis 260 °C standhalten kann.
- Auch wenn die Geräte schnell aufheizen, sorgen die Belüftung und die hocheffiziente Isolierung dafür, dass die Gehäuse auch bei maximalen Betriebstemperaturen kühl bleiben.
- Jede Einheit wird mit einem Extraktionswerkzeug zum einfachen Entfernen der Einsatzblöcke geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Reglertyp | Digital |
Aufnahmevermögen | Sample Tubes and Plates |
No. of Places | 3 Einsätze |
Temperaturbereich (metrisch) | 0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C |
Typ | Trockenbadblock |
Aufheizzeit | 9 min. |
Enthält | Extraktionswerkzeug |
Anzahl Blöcke | 3 |
Temperaturstabilität | bei 37 °C ≤±0.1 °C, bei 100 °C ≤±0.15 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | Umgebungstemperatur +5 bis 200 °C |