Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Destilliervorstoß, gerade, mit 2 NS, und abschraubbarer Kunststoff-Olive
Der Destilliervorstoss eignet sich zur Überführung des Destillats vom Kühler in den Auffangkolben.
64.00 € - 69.25 €
Spezifikation
Beschreibung | ja |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation |
Passend für Schlauch-ID (metrisch) | 8,6 mm |
Material | Boro 3.3, PBT,PP, Silikon |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10632832
|
DWK Life Sciences
241314604 |
NS 29/32 |
69.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10708061
|
DWK Life Sciences
241312106 |
NS 14/23 |
64.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10253881
|
DWK Life Sciences
241313402 |
NS 24/29 |
66.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet. Wird eine Vakuumdestillation durchgeführt, so wird idealerweise am Destillationsvorstoss die Vakuumpumpe angeschlossen.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Gerade
- Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
8,6 mm | |
Je 1 |
Destillation | |
Boro 3.3, PBT,PP, Silikon |