Learn More
Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss
Mit diesen Schlauchklammern können Sie den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen regulieren. Der Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss verfügt über eine Rändelschraube für stufenlose, feine Durchflussregulierung oder komplettes Stoppen des Durchflusses. Der Verschluss drückt den Schlauch breitflächig gegen die Hakenmuffe, um eine Beschädigung des Schlauchs zu vermeiden.
3.40 € - 7.10 €
Spezifikation
Typ | Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click-Verschluss |
---|---|
Material | PVDF, Stahl, verzinkt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10770543
|
Buerkle™
8619-0105 |
Blau | Flexibler 10 mm-Schlauch |
3.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10628992
|
Buerkle™
8619-0104 |
Gelb | Flexibler 10 mm-Schlauch |
3.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10229251
|
Buerkle™
8619-0155 |
Blau | Flexibler 15 mm-Schlauch |
6.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10554772
|
Buerkle™
8619-0152 |
Rot | Flexibler 15 mm-Schlauch |
5.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||||
10584932
|
Buerkle™
8619-0156 |
Grün | Flexibler 15 mm-Schlauch |
5.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10331712
|
Buerkle™
8619-0202 |
Rot | Flexibler 20 mm-Schlauch |
7.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||||
10789222
|
Buerkle™
8619-0206 |
Grün | Flexibler 20 mm-Schlauch |
7.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
- Kann in jeder Position geöffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und Zuschrauben
- Aus wärme- und chemikalienbeständigem PVDF-Kunststoff und einer verzinkten Stahlklammer gefertigt
- Mit vorhandenen Schlauchanschlüssen kompatibel
- Temperaturbeständig bis zu 140°C
- Für flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 10 mm, 15 mm und 20 mm
- In vier verschiedenen Farben erhältlich
Easy-Click-Verschluss - stop-it lässt sich in jeder Position öffnen und schließen - ohne lästiges Auf- und Abschrauben. Hochwertiges Material – stop-it aus dem hitzebeständigen und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF. Die Klemme besteht aus verzinktem Stahl.
Spezifikation
Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click-Verschluss | |
PVDF, Stahl, verzinkt | |
Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss |