Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Dichte | 0.789 g/ml bei 25 °C |
Menge | 250 ml |
Explosionsgrenze | 19 % (60 °F) |
Flammpunkt | 14 °C (57.2 °F) |
Zündpunkt | 683 °F |
Physikalische Form | Absoluter Alkohol |
Strukturformel | CH3CH2OH |
Dampfdruck | 44.6 mmHg (20 °C) |
UN-Nummer | 1170 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.