Learn More
2-Bromnicotinsäureethylester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15428987
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53087-78-8
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.061
MDL-Nummer MFCD04113825
InChI-Schlüssel QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1415877
IUPAC-Name Ethyl 2-Brompyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromonicotinate
Menge 1 g
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) 96%