Learn More
Ethyl-3-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.54 € - 387.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 539-74-2 |
---|---|
Summenformel | C5H9BrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.03 |
MDL-Nummer | MFCD00000251 |
InChI-Schlüssel | FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate |
PubChem CID | 68320 |
IUPAC-Name | Ethyl-3-Brompentanoat |
SMILES | CCOC(=O)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10349053
|
Thermo Scientific Acros
409810250 |
25 g |
48.54 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10299550
|
Thermo Scientific Acros
409811000 |
100 g |
134.67 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10731434
|
Thermo Scientific Acros
409815000 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
539-74-2 | |
181.03 | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
68320 | |
CCOC(=O)CCBr |
C5H9BrO2 | |
MFCD00000251 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
Ethyl-3-Brompentanoat |
Spezifikation
Ethyl 3-bromopropionate | |
539-74-2 | |
1.4190g/mL | |
70°C | |
98.5% min. (GC) | |
C5H9BrO2 | |
1.4510 to 1.453 | |
02, 256 | |
1.419 | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-3-Brompentanoat | |
68320 | |
99% |
99% | |
Farblos bis hellgelb | |
69°C to 71°C (10.0 mmHg) | |
Echt | |
Glasflasche | |
CH2BrCH2COOC2H5 | |
MFCD00000251 | |
15, 1444 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
CCOC(=O)CCBr | |
181.03 | |
181.03 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-724-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl 3-bromopropionate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.