Learn More
Ethyl-3-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11419573
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-brompropionat wurde bei der Herstellung von (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-74-2
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00000251
InChI-Schlüssel FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
PubChem CID 68320
IUPAC-Name Ethyl-3-Brompentanoat
SMILES CCOC(=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-bromopropionate
Dichte 1.416
Siedepunkt 67°C to 71°C (10 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 500 g
Beilstein 1700933
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene.
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 99%