Learn More
Ethyl-4,4-Difluorcyclohexancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11379969
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178312-47-5
Summenformel C9H14F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.206
MDL-Nummer MFCD03788494
InChI-Schlüssel HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779138
IUPAC-Name Ethyl 4,4-difluorocyclohexan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Siedepunkt 84°C to 86°C (8 mmHg)
Menge 1 g
Synonym ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%