Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl4-(5-Chlorcarbonyl-2-Furyl)benzoat
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 278.69 |