Learn More
Ethyl-4-Brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.63 € - 463.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2969-81-5 |
---|---|
Summenformel | C6H11BrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.056 |
MDL-Nummer | MFCD00000259 |
InChI-Schlüssel | XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester |
PubChem CID | 76300 |
IUPAC-Name | Ethyl4-Brombutanoat |
SMILES | CCOC(=O)CCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11435543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13470.18 |
50 g |
45.63 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11445543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13470.30 |
250 g |
148.74 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11425543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13470.0B |
1000 g |
463.31 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEthyl 4-Brombutyrat wird als Baustein für die Herstellung von mit Firefly-Luciferase-Inhibitoren konjugierten Peptidderivaten verwendet. Anwendung in der Synthese von poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylen-oxid) und thieno(2,3-b)-azepin-4-onen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
2969-81-5 | |
195.056 | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
76300 | |
CCOC(=O)CCCBr |
C6H11BrO2 | |
MFCD00000259 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
Ethyl4-Brombutanoat |
Spezifikation
Ethyl 4-bromobutyrate | |
1.363 | |
90°C (194°F) | |
C6H11BrO2 | |
MFCD00000259 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl4-Brombutanoat | |
76300 | |
98% |
2969-81-5 | |
80°C to 82°C (10 mm) | |
98% | |
1.456 | |
1749700 | |
Immiscible with water. | |
CCOC(=O)CCCBr | |
195.056 | |
195.06 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335-H227
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-005-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Ethyl 4-bromobutyrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 4-bromobutyrate