missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-4-nitrobenzoylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog No. 11468227
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

It is employed as a reactant involved in synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation, knoevenagel condensation using a lysine catalyst, and cycloisomerization for the synthesis of trisubstituted furans. It is also a reactant for the fluorination by HF and iodosylbenzene, intramolecular Michael addition reactions and synthesis of diols. Also applied in the synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters6 and cross-coupling reactions for stereo selective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Einsatz als Reaktionsmittel, das an der Synthese von β-1,3-Dicarbonylaldehyden über Oxidation, Knoevenagel-Kondensation mit einem Lysinkatalysator und der Cycloisomerisierung zur Synthese von trisubstituierten Furanen beteiligt ist. Stellt auch ein Reaktionsmittel für die Fluorierung durch HF und Iodsylbenzol, intramolekulare Michael-Additionsreaktionen und Synthese von Diolen dar. Zudem Einsatz bei der Synthese von Diolen durch Reduktion von aromatischen und aliphatischen Ketoestern6 und Kreuzkopplungsreaktionen für die stereoselektive Synthese von unsymmetrischen 1,4-Endionen.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 838-57-3
Summenformel C11H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 237.211
MDL-Nummer MFCD00007357
InChI-Schlüssel NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 13281
IUPAC-Name Ethyl3-(4-Nitrophenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Menge 50 g
Beilstein 1124763
Formelmasse 237.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt