Learn More
Ethynyltri-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
62.91 € - 203.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS 994-89-8
Summenformel C14H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 315.088
MDL-Nummer MFCD00009420
InChI-Schlüssel YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
PubChem CID 621176
IUPAC-Name Tributyl(ethynyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11339006
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20178.03
1 g
62.91 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11349006
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20178.06
5 g
203.01 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Vinylstannanen und Stannylisoxazolen verwendet. Ethylierungsreagenz für Azaaromaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Specifications
Chemical Identifiers
994-89-8
315.088
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
621176
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
C14H28Sn
MFCD00009420
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
Tributyl(ethynyl)stannan
Specifications
Ethynyltri-n-butyltin
1.08
73°C (163°F)
HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
MFCD00009420
3537659
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Tributyl(ethynyl)stannan
621176
96%
994-89-8
70°C (0.2 mmHg)
C14H28Sn
1.477
UN2788
Moisture sensitive
Not miscible or difficult to mix with water.
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
315.088
315.09
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H372-H227-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P210-P260-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H301-H312-H315-H319-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern