Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle
Die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern etc. Top-Qualität, geringer Platzbedarf, größtmöglicher Durchfluss, leichte Handhabung.
Marke:  Buerkle™ 8743-1102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17250684
  • 32.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum.
  • Ideal zum Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten und Behältern.
  • Höchste Qualität, geprüfte Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf, maximaler Durchfluss, einfache Anwendung (Einhandbedienung) und elegantes Design
  • In zwei unterschiedlichen Materialien erhältlich: POM (Polyoxymethylen) und PP (Polypropylen).
  • Erhältlich mit Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, Gewindeanschluss oder als Einbaukomponente für Bedienfelder, mit oder ohne Absperrventil
  • Der sichere O-Ring gewährleistet eine auslaufsichere Abdichtung.
  • Alle Kupplungen (Buchsenverbindungen) und Nippel (Steckerverbindungen) im gleichen Durchflussbereich sind miteinander verbunden.
  • Federschloss: Edelstahlgehäuse V4A
Spezifikation
Spezifikation
mit Ventil, POM
42 mm
-40 °C
NW 3,2 mm
10 bar (bei 20 °C)
Schnellverbindung
3,2 mm
3,2 mm-Schlauch
3,2 mm Durchmesser x 42 mm
Buchsenverbindung, Schlauchtülle
80 °C