Learn More
Macherey-Nagel™ Florosil™ Standard
251.00 € - 1015.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 0,15 bis 0,25 mm |
---|---|
Typ | Florosil-Standard |
Material | Magnesium-Kieselerde |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10746342
|
Macherey-Nagel™
815710.1 |
1 kg |
251.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10506881
|
Macherey-Nagel™
815710.5 |
5 kg |
1015.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
0,15 bis 0,25 mm | |
Florosil-Standard | |
Magnesium-Kieselerde |