Learn More
Fluorcyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
113.00 € - 337.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 372-46-3 |
---|---|
Summenformel | C6H11F |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.15 |
InChI-Schlüssel | GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv |
PubChem CID | 78988 |
IUPAC-Name | Fluorcyclohexan |
SMILES | C1CCC(CC1)F |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
372-46-3 | |
102.15 | |
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv | |
Fluorcyclohexan |
C6H11F | |
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N | |
78988 | |
C1CCC(CC1)F |
Spezifikation
Fluorocyclohexane | |
13.0°C | |
103.0°C to 105.0°C | |
Echt | |
C6H11F | |
0.928 | |
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N | |
Fluorcyclohexan | |
78988 | |
97% |
372-46-3 | |
0.9280g/mL | |
5°C | |
96% min. (GC) | |
C6H11F | |
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv | |
C1CCC(CC1)F | |
102.15 | |
102.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 206-754-9
- Fluorocyclohexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.