Learn More
Formamid, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % (GC/T), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % (GC/T)
54.09 € - 168.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15645650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-4X25ML
4 x 25 ml Glasflasche N/A N/A N/A
15635650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-250ML
250 ml Glasflasche
54.09 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15615650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-1L
1 l Glasflasche
72.74 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15625650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-2.5L
2.5 l Glasflasche
168.90 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-12-7
45.04
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
713
Formamid
CH3NO
MFCD00007941
Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CHEBI:48431
NC=O
Spezifikation
Formamid
1 °C bis 3 °C
Farblos
210 °C
932 °F
Flüssig
HCONH2
30 mmHg (129 °C), 0.08 mmHg (20 °C)
505995
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Formamid
713
45.04 mol
4 bis 5 (bei 20 °C)
75-12-7
1.132 g/ml bei 20 °C, 1.134 g/ml bei 25 °C
175 °C (347 °F)
Schwach
CH3NO
MFCD00007941
NONH für alle Transportarten
Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
NC=O
45.04
CHEBI:48431
≥ 99.5 % (GC/T)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P260-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-842-0
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.