Learn More
Fumarylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11401918
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Fumaryl chloride was used in the preparation of high molecular weight poly(propylene fumarate). The photodissociation dynamics of fumaryl chloride was studied. It is used in agrochemicals and pharmaceuticals manufacturing. Also used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It is an acid halide building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fumarylchlorid wurde bei der Herstellung von Poly(propylen-fumarat) mit hohem Molekulargewicht verwendet. Die Photodissoziationsdynamik von Fumarylchlorid wurde untersucht. Es wird für die Herstellung von Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Textilhilfsmittel und Peroxidverbindungen verwendet. Es handelt sich um einen Säurehalogenid-Baustein.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Es ist feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, aktiven Metallen und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-63-4
Summenformel C4H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.958
MDL-Nummer MFCD00000733
InChI-Schlüssel ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC-Name (E)-but-2-endioyldichlorid
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaryl chloride
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.413
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5
Menge 100 g
UN-Nummer UN1780
Beilstein 1721342
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 152.97
Reinheit (%) 95%