Learn More
Gallium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. 11368527
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.073
MDL-Nummer MFCD00011018
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) chloride
Schmelzpunkt 78°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Ultratrocken. Verschiedene Formen (Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen usw.)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formelmasse 176.03
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Dichte 2.47