Learn More
BINDER™ Anschlusskit für Gasbehälter für N2
Zur Verwendung mit: Serie CB
Marke: BINDER™ 8012-0016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Druck von 10 bar
- Mit Verbindungsteilen
- 5-m-Schlauch im Lieferumfang enthalten
- Zur Verwendung mit Inkubatoren der CB Serie
Spezifikation
Gasflaschen-Anschlussset – für N2, bestehend aus einem Gasbehälterdruckregler mit Anschlussteilen und 5-m-Schlauch | |
Gasanschluss-Kit | |
5 m Schlauch |
BINDER Kammern Serie CB, CBF | |
Stickstoff |