Learn More
Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV254 TLC-Platte aus Glas
Glas RP-18 W/UV254 TLC-Platte
Marke: Macherey-Nagel™ 811074
Beschreibung
HPTLC- lasplatten RP-18 W UV254 C18-modifizierte Silikaschicht, 5 x 20 cm, 0,25 mm dick
- Basismaterial: Glasplatten mit Kieselgel
- Modus:Umkehrphase RP-18 W UV254
- Schichthärte:Standard, weich
Adsorptionsmittel:
- Kieselgel mit Octadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation
- Phase RP-18 W UV254
- UV-Indikator:Ja
- Partikeltyp:Vollständig poröse Partikel (FPP)
- Partikelform:Unregelmäßig
- Mittlere Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
- Partikelgröße 2 – 10 μm
- Bindemittel:Ja
Indikatoren:
Diese Platte kann mit verschiedenen UV-Indikatoren verwendet werden – mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm); spezielles anorganisches Fluoreszenz-Pigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm).
Bindemittel:
Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Empfohlene Anwendungen:
Aminophenole, Barbiturate, HPTLC, Nukleobasen, Phthalate, Weichmacher, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), Konservierungsstoffe, Umkehrphase (RP), Steroide, Tetracycline, Mit Wasser benetzbar
Allgemeine Merkmale der TLC-Glasplatte von Macherey-Nagel:
- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
- Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung problemlos beschriftet werden
- Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch beständig gegenüber allen gängigen mobilen Phasen- und Visualisierungsreagenzien.
- Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
- Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
Spezifikation
Glas RP-18 W | |
60 Å | |
TLC-Platte | |
Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate) | |
∼500 m2/g | |
20 x 20 cm |
5 bis 17 μm | |
15er-Packung | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
1 mm |