Learn More
Glycerin, > 99 %, hochrein, MP Biomedicals™
186.00 € - 226.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11485202
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219468090
500 ml
186.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11421112
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219520491
1 l
226.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
56-81-5
92.09
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
Propan-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
OCC(O)CO
Spezifikation
Glycerin
Farblos
> 99 %
C3H8O3
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
OCC(O)CO
92.09
CHEBI:17754
Hochrein
56-81-5
1.2613 g/cu cm bei 20 °C (Lit.)
Geruchsneutral
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Propan-1,2,3-triol
753
92.09
Sirupartige Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur (15 bis 30°°C) lagern.