Learn More
Gold-Nanopartikel, 20 nm, Amin-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 524 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Rot |
Namenshinweis | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 524nm absorption |
Menge | 1 mL |
Partikelgröße | 20nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |