Learn More
Golddraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .0.15 g/cm
80.50 € - 1055.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Summenformel | Au |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
InChI-Schlüssel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC-Name | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11347048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014727.G1 |
1 m |
80.50 €
1 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11327048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014727.G5 |
5 m |
243.21 €
5 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11337048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014727.G9 |
25 m |
1055.25 €
25 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold | |
7440-57-5 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
Geruchsneutral |
Goldfarben | |
Gold colored wire | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen