Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Thermoschüttler
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
0.02 ml
0.05 ml
0.2 ml
1,5 ml
2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
20 x 0,2 ml-Mikroröhrchen
20 x 0,5 ml-Mikroröhrchen plus 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
24 x 2,0 ml-Mikroröhrchen
96-Well-Mikrotiterplatten (0,2 ml)
Description
Zusatz-/Ersatzblock für Thermoschüttler der PHMT-Serie für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- PSC18: Für 20 x 0.5 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC24: Für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen
- PSC24N: Für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC32: Für 20 x 0.2 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC96: Für eine 96-Well PCR-Mikrotiterplatte
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 0.02 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 96-Well-Mikrotiterplatten (0,2 ml) |
Temperaturbereich (metrisch) | 5 °C bis 100 °C |
Typ | Block |
Temperaturstabilität | ±0,1 °C |