Learn More
Graphitpulver, mikrokristallin, -325-Gewebe, 75–82 % C, 18–25 % Asche, Thermo Scientific Chemicals
28.94 € - 110.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11301188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.14
25 g
28.94 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11321188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.30
250 g
62.41 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11311188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.A1
1 kg
110.55 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7782-42-5
12.01
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
Kohlenstoff
C
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Spezifikation
Graphite powder
Schwarz
Geruchsneutral
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.01
CHEBI:27594
7782-42-5
−325 Mesh
C
UN1325
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kohlenstoff
5462310
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FESTSTOFFE, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MD9659600
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Graphite powder, microcrystalline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.