Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, >99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
33.76 € - 874.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Summenformel | CH6ClN3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 95.53 |
MDL-Nummer | MFCD00013026 |
InChI-Schlüssel | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
PubChem CID | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
IUPAC-Name | Guanidin;hydrochlorid |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15835228
|
Thermo Scientific
J75823.22 |
100 g | Kunststoffflasche | N/A | N/A | N/A | |||
15845228
|
Thermo Scientific
J75823.36 |
500 g | Kunststoffflasche |
196.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15815368
|
Thermo Scientific
J75823.A1 |
1 kg | Kunststoffflasche | N/A | N/A | N/A | |||
15825368
|
Thermo Scientific
J75823.A7 |
5 kg | Poly-Eimer |
874.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Used for extraction of RNA.
- Preparation of high molecular weight genomic DNA.
- Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Wird für die Extraktion von RNA verwendet
- Herstellung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
- Auflösende Einschlusskörper
Chemische Identifikatoren
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
Guanidin;hydrochlorid |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Spezifikation
Guanidinhydrochlorid | |
185°C to 188°C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥99.5% | |
Crystals |
50-01-1 | |
1.344 | |
(NH2)2C=NH·HCl | |
3591990 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
Guanidin;hydrochlorid | |
5742 | |
95.53 | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-002-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MF4300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen