Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, ultrareiner Gütegrad, MP Biomedicals
96.80 € - 524.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Summenformel | CH6ClN3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 95.53 |
MDL-Nummer | MFCD00013026 |
InChI-Schlüssel | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid |
PubChem CID | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
IUPAC-Name | Guanidin;hydrochlorid |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11441682
|
MP Biomedicals
04820512 |
100 g |
96.80 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11461682
|
MP Biomedicals
04820540 |
1 kg |
524.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Guanidin-Hydrochlorid ist ein starker chaotropischer Wirkstoff, der für die Denaturierung und anschließende Rückfaltung von Proteinen nützlich ist
- Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine wie zum Beispiel Inclusion Bodies solubilisieren
- Dies kann als erster Schritt zur Rückfaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form verwendet werden
- Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) können ebenfalls erforderlich sein
- Guanidin-HCl wird zur Isolierung von RNA verwendet, um das Nukleoprotein in seine Nukleinsäure- und Protein-Anteile zu dissoziieren
- Es ist ein Inhibitor von RNase
- Hochkonzentrierte (6 bis 8 M) Guanidin-HCl-Lösungen werden zur Denaturierung nativer globulärer Proteine verwendet
- Es stört offenbar Wasserstoffbrücken, die das Protein in seiner einzigartigen Struktur halten; es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Guanidin-Hydrocholorid hydrophobe Wechselwirkungen stören kann, indem es die Löslichkeit hydrophober Rückstände in wässrigen Lösungen fördert
Chemische Identifikatoren
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
Guanidin;hydrochlorid |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Spezifikation
GUANIDINHYDROCHLORID | |
180°bis 190 °C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Löslich in Wasser (6 M – klare, farblose Lösung). | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥ 99 % | |
Kristallpulver |
50-01-1 | |
Weiß | |
CH5N3·HCl | |
Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
Guanidin;hydrochlorid | |
5742 | |
95.53 | |
Ultrarein |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C). Trocken lagern.
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanadine hydrochloride