Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11313248
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12055-23-1
Summenformel HfO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.49
MDL-Nummer MFCD00003565
InChI-Schlüssel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Hafnium(4+) Dioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Specifications
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2774°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.5 %
Merck Index 14,4588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.49
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.68 g/mL