Learn More
Buerkle™ HDPE Kanister
Catalog No. 10613693 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Kanister für Lagerung oder Transport. Kanister mit UN-Transportgenehmigung und manipulationssicherer Dichtung.
  • Zur Lagerung oder zum Transport
  • HDPE
  • Mit UN-Zulassung für den Transport
  • Schraubdeckel mit Ablasshahn als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 L
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung 3H1/X1.9/250
Verschlussgröße 1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60
Verschlusstyp Schraubdeckel, manipulationssicher
Farbe Blue
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 290 x 246 x 385 mm
Abmessungen (L x B) 290 x 246 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lagerung und Transport
Höhe (metrisch) mit Verschluss 385 mm
Enthält Schraubdeckel
Länge (metrisch) 290 mm
Material HDPE
Mouth Style S60 Thread
Produkttyp Kanister
Form Quadratisch
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 246 mm