Learn More
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
- HDPE
- Auslaufsicher
- Leicht zu befüllen durch weite Halsöffnung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 230 mm |
Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
SampleSafe seals available as accessories