Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus HDPE
31.75 € - 34.50 €
Spezifikation
Material HDPE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form T
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
12344588
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-25
15,8mm
32.55 €
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12354588
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-29
19,05mm
33.95 €
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12364588
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-33
25,4mm
34.50 €
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12304588
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-09
4,76mm
31.75 €
10 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12324588
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-17
9,52mm
32.25 €
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HDPE
10/Packung
65 °C
-53 °C
T
T-Verbindungsstück