Learn More
Buerkle™ Kanister aus HDPE, mit weitem Hals und Gewindestutzen
Weithals-Kanister mit extrem breiter Einfüllöffnung (88 mm), leicht zu reinigen, was besonders bei der Lagerung empfindlicher Substanzen wichtig ist.
62.60 € - 145.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Suitable for foodstuffs |
Verschlusstyp | Schraubdeckel |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10229070
|
Buerkle™
0431-1005 |
5 l | 290 T x 130 B x 280 mm H |
62.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10497951
|
Buerkle™
0431-1010 |
10 L | 310 x 137 x 400 mm (T x B x H) |
80.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10096771
|
Buerkle™
0431-1020 |
20 L | 365 x 165 x 485 mm (T x B x H) |
121.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10411381
|
Buerkle™
0431-1030 |
30 L | 365 x 240 x 485 mm (T x B x H) |
145.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Die breite Einfüllöffnung ermöglicht eine einfache Reinigung
- Tragegriffe und ein Schraubdeckel garantieren einen sicheren und bequemen Transport
- Kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden
- Hergestellt aus transparentem HDPE
- UV-stabil
- Selbstklebende blaue Liter-Graduierung und Zapfhähne als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Schraubdeckel | |
Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet | |
Tragegriffe, Schraubdeckel | |
Wide | |
Non-sterile |
Suitable for foodstuffs | |
Transparent | |
Liter scale available separately | |
HDPE | |
Kanister |