Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure |
Formelmasse | 238.3 |
Reinheit (%) | > 98 % |