Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
Catalog No. 11460832 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4.HCl
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-Ethansulfonsäure-Natriumsalz, N-(2 -Hydroxyethyl)piperazin-N?-(2-Ethanesulfonsäure)-Natriumsalz
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) > 98 %