Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 7.0 (5x)
75.27 € - 136.68 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Summenformel | C8H18N2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.30 |
MDL-Nummer | MFCD00006158 |
InChI-Schlüssel | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15463469
|
Thermo Scientific Chemicals
J60753.AK |
250 mL |
75.27 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15473469
|
Thermo Scientific Chemicals
J60753.AP |
500 mL |
136.68 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHEPES ist in Zellkulturanwendungen weit verbreitet. HEPES wird verwendet, um die komplexen Proteine im Wachstumsmedium zu neutralisieren, da sie Trypsin während der Trypsinisierung inaktivieren können. N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2′ -Ethansulfonsäure (HEPES) wurde als Alternative zu Tris-(Hydroxymethyl)aminethan (Tris) für die Wasserstoff-Ionen-Pufferung von Algenkulturen getestet. Trennung menschlicher Thrombozyten von Plasmaproteinen einschließlich Faktor VIII VWF durch eine kombinierte Albumin Gradient-Gel-Filtrationsmethode unter Verwendung von HEPES-Puffer. Kann in isoelektrischen Fokussierungsanwendungen und als Puffer für die quantitative und selektive Messung von Antigen-Antikörper-Reaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in H2O: 1 M bei 20 °C, klar, farblos
Hinweise
Enthält 125 mM HEPES und 750 mM Natriumchlorid bei pH 7.0
Chemische Identifikatoren
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure |
Spezifikation
HEPES-buffered saline | |
5X | |
Flüssigkeit | |
Geruchsneutral | |
Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 |
7365-45-9 | |
7.0 | |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure | |
23831 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen