Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFU B Serie -86 °C-Ultratiefkühlschränke
Schützen Sie Ihre Proben für Anwendungen bei -50 °C bis -86 ° mit Thermo Scientific™ HERAfreeze™ Ultratiefkühlschränken der HFU B Serie -86 °C.
Spezifikation
Typ | Ultratiefkühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
Ausführung der Tür | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 5 |
Beschreibung
Kompromissloser Schutz für Ihre Proben bei -50° bis -86 °C in Thermo Scientific™ HERAfreeze™ Tiefkühlschränken der HFU B-Serie Serie für bis zu -86 °C. Diese speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelten Tiefkühlschränke sind mit einer Mikroprozessorsteuerung und einem hochmodernen Kühlsystem ausgestattet.
Hauptmerkmale- Fünf separate Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft beim Öffnen der Tür und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Schließen
- Wahl des Energiemodus mit Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
- Zusätzlicher Probenschutz durch optionales COCO2 oder LN2 -Notversorgungssysteme im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen
- Fortlaufende Überwachung durch optional eingebauten Datenschreiber
- Einfacher 1 Zoll-Anschluss (25 cm)
- Wassergekühlter Kondensator optional lieferbar
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- Innenraum aus lackiertem Galvaneel (optional Edelstahl) in vier Größen, 13, 17, 23 und 28 Kubikfuß (240, 320, 400 und 600 l) entsprechend dem spezifischen Platzbedarf und der Kapazität im Labor
- 5 Zoll (127 mm) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung
- Robuste Einlegeböden aus massivem Edelstahl für große Belademengen
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Augenhöhe
- Entlüftungsanschluss zum leichten Zugriff nach dem Öffnen der Tür
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
Spezifikation
Ultratiefkühlschrank | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Polyurethanschaum | |
Powder-coated Steel | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
LED mit Drucktasten | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. | |
Alarm, Schreiber | |
Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos | |
Nicht verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
Smart-Vue kompatibel | |
Inverswandler |
–50 bis –86 °C | |
1 | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Lackierter Galvannealed-Stahl (Standard), Rostfreier Stahl (optional) | |
2 | |
68 kg | |
Schrank | |
HERAfreeze | |
Optional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard), PT100 Sonde optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
Inverswandler | |
R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe) |