Learn More
Hexafluorkieselsäure, 35 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11373696
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Hexafluorosilicic acid is commonly used as a source of fluoride. It is converted to a variety of useful hexafluorosilicate salts. It is also used as an electrolyte in the Betts electrolytic process for refining lead. It is an important organic reagent for cleaving Si-O bonds of silyl ethers. Further, it is used as wood a preservation agent and also used in surface modification of calcium carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexafluorokieselsäure wird häufig als Fluoridquelle verwendet. Es wird in eine Vielzahl nützlicher Hexafluorosilikatsalze umgewandelt. Es wird auch als Elektrolyt im Betts-Elektrolytprozess zur Raffination von Blei verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Reagenz für die Spaltung von Si-O-Bindungen von Silylethern. Desweiteren wird es als Holz-Konservierungsmittel verwendet und auch bei der Oberflächenmodifikation von Calciumcarbonat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Laugen, starken Säuren, Steingut und Glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16961-83-4
Summenformel F6H2Si
Molekulargewicht (g/mol) 144.091
MDL-Nummer MFCD00036289
InChI-Schlüssel OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC-Name Hexafluorosilizium(2-); Hydron
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Siedepunkt 108°C to 109°C
Chemischer Name oder Material Hexafluorosilicic acid
Menge 100 g
Strukturformel H2SiF6
UN-Nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Formelmasse 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% w/w wässrige Lösung
compliance-icons
Product Identifier
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fluorosilicic acid