Learn More
Hexamethylditin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11448277
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Arylzinnverbindungen für die mikrowellenunterstützte Stille-Kreuzkupplung mit Halopyridinen oder für die kupfervermittelte O-Arylierung von Phenolen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Hitze und Luft fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-69-8
Summenformel C6H18Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 327.63
MDL-Nummer MFCD00008277
InChI-Schlüssel CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylditin
Schmelzpunkt 23°C
Dichte 1.58
Siedepunkt 85°C (45 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)3SnSn(CH3)3
Brechungsindex 1.541
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3600327
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-Name Hexamethyldistannan
Formelmasse 327.59
Reinheit (%) 97%