Learn More
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit
ELISA
690.00 € - 5270.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AI035728; BH; Bleomycin-Hydrolase; BLM-Hydrolase; BLMH; BMH
Assay-Bereich 0,085 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,085 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17135259
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH46RBX5
5 x 96 Tests
2780.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17804160
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH46RBX10
10 x 96 Tests
5270.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17194773
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH46RB
96 Tests
690.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human BLMH quantitates human BLMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BLMH.
The normal physiological role of BLM hydrolase is unknown, but it catalyzes the inactivation of the antitumor drug BLM (a glycopeptide) by hydrolyzing the carboxamide bond of its B-aminoalaninamide moiety thus protecting normal and malignant cells from BLM toxicity.
Spezifikation
Spezifikation
AI035728; BH; Bleomycin-Hydrolase; BLM-Hydrolase; BLMH; BMH
0,085 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BLMH
<10%
HRP
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
BLMH
4 h 45 min
0,085 bis 20 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q13867.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min