Learn More
Invitrogen™ Human GATA-4 ELISA Kit
ELISA
692.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer ASD2; DNA-binding protein GATA-GT2; GAT4; GATA binding protein 4; GATA4; Gata-4; GATA-binding factor 4; GATA-binding protein 4; MGC126629; TACHD; TOF; Transcription factor GATA-4; VSD1
Assay-Bereich 0,85 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,85 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17144969
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH211RBX5
5 x 96 Tests
2780.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17194493
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH211RB
96 Tests
692.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 is a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors. Members of this family recognize the GATA motif which is present in the promoters of many genes. This protein is thought to regulate genes involved in embryogenesis and in myocardial differentiation and function. Mutations in the gene encoding GATA4 have been associated with cardiac septal defects.
Spezifikation
Spezifikation
ASD2; DNA-binding protein GATA-GT2; GAT4; GATA binding protein 4; GATA4; Gata-4; GATA-binding factor 4; GATA-binding protein 4; MGC126629; TACHD; TOF; Transcription factor GATA-4; VSD1
0,85 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
GATA4
<10%
HRP
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
GATA4
4 h 45 min
0,85 bis 200 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
P43694.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min