Learn More
Invitrogen™ Human GNMT ELISA Kit
ELISA
692.00 € - 5270.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 2.1.1.20; epididymis secretory sperm binding protein Li 182 mP; Folat-bindendes Protein; Glycine methyltransferase; Glyzin-N-Methyl-Transferase; Glyzin-N-Methyltransferase; GNMT; HEL-S-182 mP |
---|---|
Assay-Bereich | 2,5 bis 500 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 2,5 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17194979
|
Invitrogen™
EH226RBX5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17834100
|
Invitrogen™
EH226RBX10 |
10 x 96 Tests |
5270.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17154513
|
Invitrogen™
EH226RB |
96 Tests |
692.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Humanes GNMT quantifiziert humanes GNMT in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes GNMT.
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the conversion of S-adenosyl-L-methionine to S-adenosyl-L-homocysteine and sarcosine. The encoded protein is found in the cytoplasm and acts as a homotetramer. Defects in this gene are a cause of GNMT deficiency.Spezifikation
2.1.1.20; epididymis secretory sperm binding protein Li 182 mP; Folat-bindendes Protein; Glycine methyltransferase; Glyzin-N-Methyl-Transferase; Glyzin-N-Methyltransferase; GNMT; HEL-S-182 mP | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GNMT | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
GNMT | |
4 h 45 min |
2,5 bis 500 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q14749. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |