Learn More
Invitrogen™ Human IL-17 E ELISA Kit
ELISA
692.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272
Assay-Bereich 0,4 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17195019
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH260RBX5
5 x 96 Tests
2780.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17134553
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH260RB
96 Tests
692.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-17 E quantitates human IL-17 E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 E.
Interleukin 25 (IL-25) is a member of the IL-17 family and is identified as a proinflammatory cytokine which is produced by Th17 effector cells thus enabling the Th17 subset to initiate or maintain the autoimmune process in diseases such as Rheumatoid Arthritis. IL-25 also induces activation of NF-kappa-B and stimulates production of the proinflammatory chemokine IL-8. IL-25 itself is activated through IL-23, IL-5, and TGF-beta.
Spezifikation
Spezifikation
il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272
0,4 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL25
<10%
HRP
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
IL-25
4 h 45 min
0,4 bis 100 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q9H293.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min