Learn More
Invitrogen™ Human LAIR1 ELISA Kit
ELISA
692.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; schwere Kettenvariablenregion für Immunglobulin; Lair1; LAIR-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-Rezeptor 1; rLAIR1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,6 bis 130 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,6 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17155059
|
Invitrogen™
EH291RBX5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17174583
|
Invitrogen™
EH291RB |
96 Tests |
692.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Human LAIR1 quantitates human LAIR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAIR1.
LAIR1 (CD305) functions as an inhibitory receptor that plays a constitutive negative regulatory role on cytolytic function of natural killer (NK) cells, B-cells and T-cells. Activation by Tyr phosphorylation results in recruitment and activation of the phosphatases PTPN6 and PTPN11. It also reduces the increase of intracellular calcium evoked by B-cell receptor ligation. May also play its inhibitory role independently of SH2-containing phosphatases. Modulates cytokine production in CD4+ T-cells, down-regulating IL2 and IFNG production while inducing secretion of transforming growth factor beta. Down-regulates also IgG and IgE production in B-cells as well as IL8, IL10 and TNF secretion. Inhibits proliferation and induces apoptosis in myeloid leukemia cell lines as well as prevents nuclear translocation of NF-kappa-B p65 subunit/RELA and phosphorylation of I-kappa-B alpha/CHUK in these cells. Inhibits the differentiation of peripheral blood precursors towards dendritic cells.Spezifikation
5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; schwere Kettenvariablenregion für Immunglobulin; Lair1; LAIR-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-Rezeptor 1; rLAIR1 | |
0,6 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
LAIR1 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
LAIR1 (CD305) | |
4 h 45 min |
0,6 bis 130 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q6GTX8. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |