Learn More
Invitrogen™ Human PLUNC ELISA Kit
ELISA
692.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | bA49G10. 5; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; Bpifa1; ES-Zell-bezogenes Protein; Ligand-bindendes Protein RYA3; LPLUNC3; Lungen-spezifisches Protein X; LUNX; LUNXNASG; NASG; Nasopharynxkarzinom-bezogenes Protein; Gaumen-Lungen- und Nasenepithel-Klonprotein; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-assoziiert; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-assoziiert; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-Karzinom-assoziiertes Protein; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-Klon; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-exprimiertes Transkript; Plunc; Protein Plunc; sekretorisches Protein in den oberen Atemwegen; kurzer Gaumen; kurzes PLUNC1; SPLUNC1; SPLUNC1SPURT; SPURT; mit Luftröhrenepithel angereichertes Protein; mit Luftröhrenepithel angereichertes Protein; UNQ787/PRO1606; Von Ebner-Protein Hl |
---|---|
Assay-Bereich | 40 bis 10.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 40 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17155149
|
Invitrogen™
EH372RBX5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17144673
|
Invitrogen™
EH372RB |
96 Tests |
692.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Human PLUNC quantitates human PLUNC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLUNC.
PLUNC ist der menschliche Homolog von murinem Plunc und wird spezifisch in den oberen Luftwegen und in den nasopharyngeal Regionen ausgedrückt. Die genaue biologische Funktion dieses Proteins ist nicht bekannt, es wurde jedoch vorgeschlagen, an entzündlichen Reaktionen auf Reizstoffe in den oberen Atemwegen beteiligt zu sein. Es kann auch als potentieller molekularer Marker für den Nachweis von Mikrometastasen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs dienen. Es kann auch als potentieller molekularer Marker für den Nachweis von Mikrometastasen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs dienen. Die genaue biologische Funktion dieses Gens ist nicht bekannt, es wurde jedoch vorgeschlagen, an entzündlichen Reaktionen auf Reizstoffe in den oberen Atemwegen beteiligt zu sein. Es kann auch als potentieller molekularer Marker für den Nachweis von Mikrometastasen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs dienen. Mehrere Transkriptvarianten, die sich aus dem alternativen Spleißen im 3' UTR ergeben, wurden erkannt, aber die vollständige Natur von nur zwei ist bekannt.Spezifikation
bA49G10. 5; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; BPI-Falte, die Familie A, Mitglied 1 enthält; Bpifa1; ES-Zell-bezogenes Protein; Ligand-bindendes Protein RYA3; LPLUNC3; Lungen-spezifisches Protein X; LUNX; LUNXNASG; NASG; Nasopharynxkarzinom-bezogenes Protein; Gaumen-Lungen- und Nasenepithel-Klonprotein; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-assoziiert; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-assoziiert; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-Karzinom-assoziiertes Protein; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-Klon; Gaumen-, Lungen- und Nasenepithel-exprimiertes Transkript; Plunc; Protein Plunc; sekretorisches Protein in den oberen Atemwegen; kurzer Gaumen; kurzes PLUNC1; SPLUNC1; SPLUNC1SPURT; SPURT; mit Luftröhrenepithel angereichertes Protein; mit Luftröhrenepithel angereichertes Protein; UNQ787/PRO1606; Von Ebner-Protein Hl | |
40 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Bpifa1 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
PLUNC | |
4 h 45 min |
40 bis 10.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9NP55. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |