Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes SREC-I/SCARF1
ELISA
692.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AA986099; Acetyl LDL-Rezeptor; Endothelzell-Scavenger-Rezeptor; KIAA0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; Scavenger-Rezeptor Klasse F Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor Klasse F, Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1 Protein; Srec; SREC1; SREC-I
Assay-Bereich 0,08 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,08 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17175219
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH437RBX5
5 x 96 Tests
2780.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17144743
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH437RB
96 Tests
692.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human SREC-I/SCARF1 quantitates human SREC-I/SCARF1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SREC-I/SCARF1.
The protein encoded by this gene is a scavenger receptor that is expressed in endothelial cells and mediates the binding and degradation of acetylated low density lipoprotein (Ac-LDL). Transcription factors ZNF444/EZF-2 and SP1 are found to be responsible for the regulation of this gene. Five alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Spezifikation
Spezifikation
AA986099; Acetyl LDL-Rezeptor; Endothelzell-Scavenger-Rezeptor; KIAA0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; Scavenger-Rezeptor Klasse F Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor Klasse F, Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1 Protein; Srec; SREC1; SREC-I
0,08 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Scarf1
<10%
HRP
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
SCARF1
4 h 45 min
0,08 bis 20 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q14162.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min