Learn More
Hydrazin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10697564
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5341-61-7
Summenformel ClH5N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.50
MDL-Nummer MFCD00064543
InChI-Schlüssel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC-Name Hydrazin;dihydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine dihydrochloride
Schmelzpunkt 198,0 °C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel NH2NH2·2HCl
Merck Index 15, 4809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 104.97
Reinheit (%) 99%