Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydriodic Acid |
Namenshinweis | Distilled, Contains No Stabilizer |
Dichte | 1.701g/mL at 25°C |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | 1787 |
Formelmasse | 127.91g/mol |
Reinheit (%) | 99.99% (trace metals basis) |