Learn More
Wasserstoffperoxid, 29-32  %, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Catalog No. 11450632 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
CAS 7722-84-1
Menge 500 ml
Prozentgehaltsbereich 29 - 32 %
Summenformel H2O2
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formelmasse 34.01
Güte ACS-Reagenz